Learn More
TFA Dostmann Termómetro infrarrojo SLIM FLASH
Código de producto. 17991312
Cambiar vista
Click to view available options
Calibrated:
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibrated Tamaño de la unidad
17991312 Sí cada uno
1 options
Código de producto. 17991312 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 31.1128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.61€
    19.36€ / paquete de 1
    Ahorro 6.25€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El SLIM FLASH El termómetro infrarrojo puede medir la temperatura de las superficies sin tocarlas. Simplemente apunte al objeto a medir, presione el botón y el resultado se obtendrá en segundos. El práctico dispositivo recuerda a un USB se adhiere y además cumple con la normativa HACCP.
Con el SLIM FLASH Termómetro infrarrojo de TFA, podrás medir de forma rápida y sencilla la temperatura de las superficies sin tocarlas. Simplemente apunte al objeto a medir, presione el botón y el resultado se obtendrá en segundos. El práctico dispositivo recuerda a un USB Se pega y cabe en cualquier bolsillo del pantalón o en un llavero. Los termómetros infrarrojos se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Puedes usarlos para revisar sistemas de aire acondicionado y calefacción, buscar puentes fríos y relés defectuosos o revisar el sistema de frenos de tu coche. En casa puedes controlar la temperatura de la comida del bebé, de las bebidas, del agua del baño, de la grasa para freír, de la mermelada o de la masa de chocolate. El dispositivo cumple con la norma HACCP y la medición de temperatura higiénica y sin contacto es especialmente adecuada para el uso profesional en el sector alimentario. Medición sin contacto: posible gracias a la probada tecnología infrarroja. La radiación infrarroja emitida por cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto se convierte en una señal eléctrica, evaluada por un procesador y luego mostrada en la pantalla.
  • Medición sin contacto de la temperatura de la superficie
  • Pequeño, fácil de usar.
  • Cumple con HACCP, ideal para alimentos.
  • Una herramienta versátil para el hogar, las manualidades y los pasatiempos.
  • Tiempo de respuesta 1 seg.
  • precisión +- 2% o 2 °C
  • Diseño registrado de TFA
Especificaciones
Calibrated Sí
Pantalla LCD