Learn More
TFA Dostmann Termómetro infrarrojo RAY
Código de producto. 17921662
Cambiar vista
Click to view available options
Calibrated:
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibrated Tamaño de la unidad
17921662 Sí cada uno
1 options
Código de producto. 17921662 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 31.1136.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.93€
    22.57€ / paquete de 1
    Ahorro 7.36€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El termómetro infrarrojo RAY mide la temperatura de las superficies sin tocarlas. Simplemente apunte al objeto a medir, presione el botón y el resultado se obtendrá en cuestión de segundos. La mira láser incorporada hace que sea más fácil encontrar el objetivo. Cumple con la normativa HACCP.
Con el termómetro infrarrojo RAY de TFA podrás medir de forma rápida y sencilla la temperatura de las superficies sin tocarlas. Simplemente apunte al objeto a medir, presione el botón y el resultado se obtendrá en cuestión de segundos. La mira láser incorporada hace que sea más fácil encontrar el objetivo. La temperatura actual se muestra en la pantalla iluminada. Los termómetros infrarrojos se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Puedes usarlos para revisar sistemas de aire acondicionado y calefacción, buscar puentes fríos y relés defectuosos o revisar el sistema de frenos de tu coche. En casa puedes controlar la temperatura de la comida del bebé, de las bebidas, del agua del baño, de la grasa para freír, de la mermelada o de la masa de chocolate. El dispositivo cumple con la norma HACCP y la medición de temperatura higiénica y sin contacto es especialmente adecuada para el uso profesional en el sector alimentario. Medición sin contacto: posible gracias a la probada tecnología infrarroja. La radiación infrarroja emitida por cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto se convierte en una señal eléctrica, evaluada por un procesador y luego mostrada en la pantalla.
  • Medición sin contacto de la temperatura de la superficie
  • Tiempo de medición de solo 1 segundo
  • Medición del marcado de campo con láser
  • Cumple con HACCP, ideal para alimentos.
  • Una herramienta versátil para el hogar, las manualidades y los pasatiempos.
  • Retroiluminación
  • Precisión ±1,5 °C a ±3 °C dependiendo del rango de medición
  • Relación de medición de distancia/punto 12:1
Especificaciones
Calibrated Sí
Pantalla LCD