Learn More
TFA Dostmann Termómetro infrarrojo RAY LIGHT
Código de producto. 17921322
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17921322 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 17921322 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 31.1143.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    16.05€ / paquete de 1
    Ahorro 5.20€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El termómetro infrarrojo RAY LIGHT mide la temperatura de las superficies sin tocarlas. Simplemente apunte al objeto a medir, presione el botón y el resultado se obtendrá en cuestión de segundos. La mira láser incorporada hace que sea más fácil encontrar el objetivo.
Con el termómetro infrarrojo de TFA podrás medir de forma rápida y sencilla la temperatura de las superficies sin tocarlas. Simplemente apunta al objeto a medir, presiona el botón y obtendrás el resultado en cuestión de segundos. La mira láser incorporada le permite encontrar fácilmente su objetivo. La temperatura actual se muestra en la pantalla iluminada. Los termómetros infrarrojos se pueden utilizar de muchas maneras diferentes. Puede usarlos para comprobar sistemas de aire acondicionado y calefacción, buscar puentes fríos y relés defectuosos o probar el sistema de frenos de un automóvil. En casa, puedes controlar la temperatura de la comida del bebé, de las bebidas, del agua del baño, de la grasa para freír, de la mermelada o de la masa de chocolate. El dispositivo cumple con la norma HACCP y esta medición de temperatura higiénica y sin contacto es ideal para uso profesional en el sector alimentario.  Medición sin contacto – Esto es posible gracias a su probada tecnología infrarroja. La radiación infrarroja emitida por cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto se convierte en una señal eléctrica, evaluada por un procesador y luego mostrada en la pantalla.
  • Para medir la temperatura de la superficie sin contacto
  • Tiempo de medición: 1 segundo
  • Retroiluminación
  • Precisión ±1.5 °C a ±3 °C dependiendo del rango de medición
  • Relación de medición de distancia/punto 12:1
  • Medición del marcado de campo con láser
  • Cumple con HACCP, ideal para alimentos.
  • Una herramienta versátil para el hogar, las manualidades y los pasatiempos.
Especificaciones
Calibrated Sí
Pantalla LCD