Learn More
Brannan Termómetro industrial infrarrojo con puntería multipunto
Código de producto. 31810751
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima:
950 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima Tamaño de la unidad
31810751 950 °C cada uno
1 options
Código de producto. 31810751 Proveedor Brannan N.º de proveedor 38/707/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.77€
    97.46€ / paquete de 1
    Ahorro 63.31€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Termómetro infrarrojo compacto con 13 puntos láser para aumentar la precisión del objetivo y lograr mediciones rápidas y precisas.
  • El círculo láser incorporado con 13 puntos láser aumenta la precisión del objetivo
  • Rango de temperatura de -30 a +950 °C
  • Selección automática de rango de medición con resolución 0,1 °C/°F
  • Punteros láser duales integrados
  • Mediciones rápidas y precisas
  • Gran LCD retroiluminada
  • Función máxima de grabación mínima
  • Emisividad ajustable
  • Disparo automático apagado y apagado automático
  • Suministrado con certificado de calibración de 3 puntos
  • Suministrada con una bolsa protectora
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Temperatura máx. (imperial) 1742 °F
Temperatura máxima 950 °C
Temperatura mín. (imperial) -22°F
Temperatura mín. (métrico) -30 °C
Calibrated Calibrado de fábrica
Pantalla LCD digital
Clasificación IP Ninguno