missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Influenza B HA (B/Massachusetts/03/2010) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16388724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16388724 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16388724 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA581742

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Influenza B (B/Massachusetts/03/2010) Hemagglutinin.

Influenza A and B are the two types of influenza viruses that cause epidemic human disease. Influenza B viruses currently circulating are divided into two antigenically and genetically distinct groups: the Victoria and Yamagata lineages. Influenza virus B is a genus in the virus family Orthomyxoviridae. A limited host range means that Influenza virus B pandemics are rare. The nucleoprotein protects the negative strand viral RNA from nucleases by encapsidating it. Encapsidated genomic RNA is termed the ribonucleoprotein (RNP) and serves as template for transcription and replication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza B HA (B/Massachusetts/03/2010)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen flu hemagglutinin; Influenza B; influenza b hemagglutinin; Influenza HA; influenza hemagglutinin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Influenza B (B/Massachusetts/03/2010) Hemagglutinin protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.