Learn More
Infigratinib phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16455638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455638 10 mg 10 miligramos
16418337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13311A
MedChemExpress Infigratinib phosphate (BGJ-398 phosphate; NVP-BGJ398 phosphate) is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50 of 0.9 nM, 1.4 nM, 1 nM, and 60 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Infigratinib phosphate (BGJ-398 phosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Infigratinib phosphate
CAS 1310746-10-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H34Cl2N7O7P
Cantidad 10 mg
Sinónimo BGJ-398 phosphateNVP-BGJ398 phosphate
SMILES O=P(O)(O)O.ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O
Peso molecular (g/mol) 658.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.47
Porcentaje de pureza 97.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease