Learn More
Infigratinib, MedChemExpress
Código de producto. 16448855
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448855 10 mg 10 miligramos
16441076 200 mg 200 miligramos
16431807 50 mg 50 miligramos
16416166 100 mg 100 miligramos
16408337 5 mg 5 miligramos
16401666 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16448855 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13311
MedChemExpress Infigratinib (BGJ-398; NVP-BGJ398) is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.9 nM, 1.4 nM, 1 nM, and 60 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Infigratinib (BGJ-398
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Infigratinib
CAS 872511-34-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31Cl2N7O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo BGJ-398 NVP-BGJ398
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (21.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O
Peso molecular (g/mol) 560.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.48
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease