Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Infigratinib |
| CAS | 872511-34-7 |
| Sinónimo | 3-(2,6-dicloro-3,5-dimetoxifenil)-1-[6-[4-(4-etilpiperazina-1-il)anilino]pirimidina-4-il]-1-metilurea; BGJ-398 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C26 H31 Cl2 N7 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560,48 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |