Learn More
Prueba para mononucleosis infecciosa con aglutinación de látex
Código de producto. 11913132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11913132 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 11913132 Proveedor Thermo Scientific Oxoid N.º de proveedor DR0780M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    233.13€ / 100 tests
    Ahorro 157.87€
    40% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Lleve a cabo la detección específica del anticuerpo heterófilo frente a la mononucleosis infecciosa con aglutinación de látex.
Lleve a cabo la detección específica del anticuerpo heterófilo frente a la mononucleosis infecciosa con el kit para mononucleosis infecciosa Thermo Scientific™ Oxoid™. Este kit de aglutinación de látex se ha diseñado para ofrecer una detección sencilla, específica y rápida del anticuerpo heterófilo frente a la mononucleosis infecciosa (MI).
Las partículas de látex utilizadas en el kit están sensibilizadas con un antígeno de la mononucleosis de eritrocitos bovinos. Como los eritrocitos bovinos, a diferencia de los eritrocitos equinos u ovinos, no contienen antígenos que interactúan con aglutininas que no sean anti-MI, no es necesario realizar absorción diferencial para verificar la especificidad de los resultados de la prueba.
La mononucleosis infecciosa (fiebre glandular) es una enfermedad infecciosa aguda provocada por el virus de Epstein-Barr y afecta principalmente al tejido linfoide. Se caracteriza por el agrandamiento de los ganglios linfáticos, a menudo, con dolor, el agrandamiento del bazo y la presencia de linfocitos anómalos en la sangre.
Use esta prueba semicuantitativa rápida y sencilla para facilitar el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. La presencia de anticuerpo frente a la mononucleosis infecciosa en suero o plasma a concentraciones detectables interactuará con las partículas sensibilizadas para producir una agregación visible, lo que constituye un resultado positivo. La presencia de aglutinación indica con alta probabilidad un diagnóstico de MI.
  • Rápido: resultados en dos minutos
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Visual: resultados fáciles de leer
  • Específico: especificidad mejorada debido al uso de la fuente bovina
  • Se utiliza para pruebas cualitativas o semicuantitativas
La mononucleosis infecciosa es una enfermedad infecciosa aguda provocada por el virus de Epstein-Barr. Los pacientes generalmente, aunque no siempre, desarrollan una respuesta transitoria con anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos frente a la MI aparecen, sobre todo durante la etapa aguda de la enfermedad, en aproximadamente un 80-90 % de los adolescentes y adultos jóvenes con IM1 clásica El anticuerpo frente a la MI se detecta en un menor número de los niños pequeños que padecen la enfermedad clásica. Como la mayoría de los niños pequeños no presentan el síndrome total en el curso de la infección primaria, por lo general es de esperar que no presenten anticuerpos heterófilos frente a la MI. El título de anticuerpos frente a la MI suele alcanzar concentraciones diagnósticas considerables a finales de la primera semana de la enfermedad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Prueba para mononucleosis infecciosa
Analitos detectables Anticuerpos frente a la mononucleosis infecciosa
Incluye Pruebas de látex, control positivo, control negativo, portaobjetos negros desechables, paletas Pastette, instrucciones de uso
Cantidad 100 pruebas