Learn More
INF39, MedChemExpress
Código de producto. 16494706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494706 100 mg 100 miligramos
16460017 50 mg 50 miligramos
16452796 25 mg 25 miligramos
16433628 10 mg 10 miligramos
16406357 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 16494706 Supplier Medchem Express Supplier No. HY101868
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
Specifications
Nombre del producto químico o material INF39
CAS 866028-26-4
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13ClO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (445.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C(CC1=CC=CC=C1Cl)=C
Peso molecular (g/mol) 224.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.68
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation