Learn More
Tocris Bioscience™ INF 4E
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18707496
Cambiar vista
Click to view available options
10mg
Código de producto.
18707496 10mg
1 options
Código de producto. 18707496 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6172/10
Inflammasomes Inhibitors
INF 4E is a NLRP3 inflammasome and caspase-1 inhibitor (Ki = 9.6 μM for caspase-1). Inhibits Nigericin (Cat. No. 4312) or ATP (Cat.No. 3245) induced pyroptosis of PMA-differentiated and LPS-primed THP-1 cells and activates the Keap1-Nrf2 pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2[(2-chlorophenyl)(hydroxy)methyl]acrylate
CAS 88039-46-7
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C12H13ClO3
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 240.68