Learn More
INF 39
Descripción
INF 39 is an irreversible NLRP3 inhibitor (exhibits 52% inhibition of NLRP3 ATPase at 100 μM). Inhibits IL-1β release, caspase activation and pyroptosis in THP-1 cells. Reduces inflammation in a rat colitis model. Exhibits low cytotoxicity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(2-chlorobenzyl)acrylate |
| CAS | 866028-26-4 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C12H13ClO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 224.68 |