Learn More
KARTELL Tanque industrial
Código de producto. 10501515
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10501515 20 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 10501515 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0178300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    111.16€ / paquete de 6
    Ahorro 4.84€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Los tanques industriales están diseñados específicamente para apilarse para promover la estabilidad durante el transporte para la industria y la práctica de laboratorio.
  • Diseño de embalajes industriales estandarizados, e incluso si están dirigidos específicamente a un uso en embalajes industriales, podrían resultar útiles en la práctica diaria de laboratorio.
  • Están fabricados en PE de Alta Densidad de grado alimenticio, con un mango cómodo y cuentan con un tapón de sellado seguro siguiendo las recomendaciones DIN.
  • Son conformes a la normativa de Naciones Unidas sobre transporte de líquidos peligrosos y tóxicos y son adecuados para el transporte por carretera (ADR-RID), marítimo (OMI-IMDG) y aéreo (IATA-ICAO).
  • APTO PARA ALIMENTOS.
Especificaciones
Tapón Incluido
Color Blanco
Material Polietileno
Capacidad (métrico) 20 L
N.° por paquete 6 pcs.