Learn More
Vitlab™ Cuchara industrial
Código de producto. 10200162
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
750 mL
1250 mL
Longitud (métrico):
250 mm
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10200162 1250 mL 400 mm paquete de 6
10284071 150 mL 250 mm 1 PCS
10561932 150 mL 250 mm paquete de 12
10350721 750 mL 350 mm 1 PCS
10210112 750 mL 350 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10200162 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 40793
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas cucharas resistentes a la corrosión para aplicaciones en la industria alimentaria. Las cucharas industriales de HDPE VITLAB™ son casi irrompibles. Las cucharas de plástico son más ligeras que el metal, no abollan y presentan una buena
  • Cuchara de HDPE transparente
  • Forma cónica con borde de relleno cónico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1250 mL
Color Natural
Tipo de producto Cuchara industrial
Para utilizar con (aplicación) Para el contacto con alimentos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 400 mm