missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Equipos de seguridad industrial Cero residuos Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17815855
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17815855 Pequeño cada uno
17845855 Medio cada uno
17875855 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17815855 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS199SES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicle equipos de seguridad industrial utilizando este sistema de caja de residuos cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.

Utilice esta caja de residuo cero para reciclar:

  • Cascos de seguridad industrial
  • Gorras de seguridad contra golpes
  • Chaquetas de alta visibilidad
  • Guantes de alta resistencia
  • Protectores auditivos Gafas protectoras (gafas protectoras)

No enviar:

  • Guantes de trabajo de tela con capa antideslizante
  • Guantes de ante y piel
  • Mascarillas desechables
  • Calzado de seguridad
  • Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos) que representan un peligro para el medio ambiente o para las personas.
  • Baterías, botes presurizados, vidrios rotos y desechos médicos.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.