Learn More
Buerkle™ Jarra medidora industrial con asa cerrada
Código de producto. 18080915 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
18080915 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 18080915 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 72042000
En stock
La jarra de medición tiene dos escalas de medición, transparente en relieve y con letras azules. Con asa ergonómica, disponible en un diseño cerrado para estabilidad especial o con asa abierta para poder apilar y ahorrar espacio.
  • PP transparente
  • Con graduación en relieve impresa en azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 2000 mL
Altura (métrico) 20.6 cm
Tipo de producto Bidón medidor