Description
- Combata el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad con la capacidad de absorción superior de nuestro paño multiusos. Tork Papel de limpieza industrial de alta resistencia.
- Incluso cuando está mojado, este papel industrial sigue siendo extra resistente y adecuado para un uso repetido.
- Proteja sus manos de los restos de metal y del calor con esta sustancial construcción de 3 capas.
- Transportar y desechar los embalajes es sencillo con Tork Fácil manejo™ Embalaje de plástico.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 278.87 yd. |
| Longitud (métrico) | 255 m |
| Anchura (imperial) | 14,53 in |
| Anchura (métrico) | 36.9 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | APPCC, FSC Cadena de custodia, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, Etiqueta ecológica de la UE, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada |
| Color | Azul |
| Tela | 3-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | APPCC, FSC Cadena de custodia, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, Etiqueta ecológica de la UE, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada |