Descripción
- Proteja sus manos de los restos de metal y del calor con este voluminoso rollo de papel industrial.
- Evite derrames de líquidos fácilmente: este papel es lo suficientemente duradero para reutilizarse y se mantiene fuerte cuando está mojado.
- Combate con éxito el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad, gracias a la fuerte textura del papel y su alta capacidad de absorción.
- Transportar y desechar rápidamente los embalajes con Tork Fácil manejo™ Embalaje de plástico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 130.14 yd. |
| Longitud (métrico) | 119 m |
| Anchura (imperial) | 9,25 in |
| Anchura (métrico) | 23.5 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | APPCC, FSC Cadena de custodia, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, Etiqueta ecológica de la UE, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada |
| Color | Azul |
| Tela | 3-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | APPCC, FSC Cadena de custodia, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, Etiqueta ecológica de la UE, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada |