Descripción
- Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
- Accuracy is ±1.5%.
- Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
- All connections are 1/4 in. NPT(M).
- Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
| Tamaño del selector (imperial) | 2.5 in. |
| Tamaño del selector (métrico) | 64 mm |
| Material | Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | -4°F to +140°F |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -20°C to +60°C |
| Tamaño del conector (imperial) | 1/4 in. NPT(M), Lower |
| Tamaño del conector (métrico) | 6,35 mm NPT(M), inferior |
| Piezas mojadas | Copper |
| Exactitud | ± 2/1/2 % del intervalo |
| Mostrar más |