Learn More
Wika Manómetro industrial, 2-1/2 in Dial
Código de producto. 15125764 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
100 psi
30 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de presión Tamaño de la unidad
15125764 100 psi cada uno
15115764 30 psi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15125764 Proveedor Wika N.º de proveedor 6804612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20€
    48.59€ / paquete de 1
    Ahorro 2.61€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El manómetro industrial con 2-1/2 in Funciones del dial FlexWindow™ Opción con compensación de presión integrada y llenado de caja al 100%.
  • El relleno de glicerina mejora la legibilidad al amortiguar las fluctuaciones de la aguja.
  • La precisión es ±1,5%.
  • Los medidores cuentan con un tubo de aleación de cobre, un zócalo de latón, una caja de acero inoxidable 304 y una lente de plástico.
  • Todas las conexiones son de 1/4 in NPT(M).
  • El peso del envío es de 1 libra. (0,5 kilos).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Tamaño del selector (imperial) 2,5 in
Tamaño del selector (métrico) 64 mm
Material Tubo de aleación de cobre, casquillo de latón, caja de acero inoxidable 304, lente de plástico
Temperatura de funcionamiento (imperial) -4 °F a +140 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) -20 °C a +60 °C
Tamaño del conector (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in) NPT(M), Inferior
Tamaño del conector (métrico) 6,35 mm NPT(M), inferior
Piezas mojadas Cobre
Exactitud ±2-1-2% del lapso
Tipo de pantalla Analógico
Intervalo de presión 100 psi
Tipo de producto Medidor industrial