Learn More
Oakton™ Digi-Sense™ Multímetros digitales industriales
Código de producto. 15880046
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Multímetro digital
Multímetro digital con valor real RMS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15880046 Multímetro digital cada uno
15890046 Multímetro digital con valor real RMS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15880046 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 2025053
Includes
Cables de prueba, batería de 9 V y estuche de transporte.
Maneje trabajos de alta resistencia con una carcasa sólida, resistente a impactos y con clasificación IP67.
  • Clasificaciones CAT III 600 V y CAT III 1000 V para seguridad
  • Protección resistente al polvo y al agua
  • Pantalla brillante con retroiluminación con dígitos altos de 27,94 mm (1,1 in); cuenta hasta 4000
  • Detector de tensión sin contacto integrado
  • Plástico moldeado doble resistente a impactos
  • Mantenga pulsado el botón para sondear sin ver continuamente la pantalla
  • Los modelos incluyen dos fusibles de acción rápida para los terminales de la sonda para evitar lesiones en caso de sobrecarga
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro digital
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos
Longitud (imperial) 7,1875 in
Longitud (métrico) 18,2 cm
Tensión 1000 V
Exactitud Corriente de CA: ±3,0%; capacitancia: ± 5,0%
Amperaje De 0 a 10 A (CA/CC)
Certificaciones/conformidad CAT III 1000 V, grado de contaminación 2, CAT IV 600 V
Color Azul/gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,2 x 8,2 5,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Eléctrico, Industrial, Laboratorio, HVAC, I+D
Altura (imperial) 2,1875 in
Altura (métrico) 5,5 cm
Hertz 10 MHz
Incluye Cables de prueba, batería de 9 V y maletín de transporte.
Anchura (imperial) 3,25 in
Anchura (métrico) 8,2 cm