Learn More
Slice™ Hojas industriales
Descripción
- Más segura que las cuchillas tradicionales
- Finger-friendly™ cortes de borde efectivos
- Dura hasta 11,2 veces más que las cuchillas metálicas
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Sin aceite ni lubricante
- La punta puntiaguda penetra fácilmente en los materiales de corte
- 100 por ciento reciclable
- La cuchilla es segura hasta 1600 °C
- Mangos compatibles: 10559, 10560, 10599
- 4 cuchillas reversibles por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Óxido de circonio |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Longitud (imperial) | 4,72 in |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Incluye | 4 hojas reversibles por paquete |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 4 paquete |
| Anchura (imperial) | 0,69 in |
| Anchura (métrico) | 17,5 mm |
| Tipo de hoja | Punta redondeada |