Learn More
Swann-Morton™ Tira de hojas industrial, no estéril
Código de producto. 15938680
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
158 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15938680 158 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 15938680 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 9935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.30€
    46.83€ / paquete de 25
    Ahorro 5.47€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Tira de hojas de cuchillas industriales de uso múltiple.
  • Hoja de cuchilla multiuso.
  • No estéril.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Industrial
Longitud de la hoja (métrico) 158 mm
Longitud (métrico) 158 mm
Esterilidad No estéril
Cantidad 25/paq.