Learn More
Code Corporation™ Estación de carga inductiva de montaje en pared para escáner de código de barras CR2700
Tienda Brady ProductosDescripción
- Para usar con la estación de carga inductiva CR2700
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 82.5 mm |
| Altura (imperial) | 3,25 in |
| Anchura (métrico) | 73 mm |
| Anchura (imperial) | 2,9 in |
| Fondo (métrico) | 82.5 mm |
| Fondo (imperial) | 3,25 in |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de carga inductiva CR2700 |
| Tipo | Soporte de montaje |
| Alternate Part Number | CRA-WMB4-C286 |