Learn More
Indoxil-Beta-D-glucosido, TRC
Código de producto. 30392912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392912 25 mg -
30400650 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI65411025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-60-5
Fórmula molecular C14H17NO6
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo 1H-Indol-3-yl beta-D-glucopyranoside, 3-(Glucosyloxy)indole, Indican (Glucoside), NSC 87517, Uroxanthin
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoxyl-beta-D-glucoside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1