Learn More
Acetato de indoxilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10476800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476800 5 g Frasco de vidrio 5 g
10061750 1 g Frasco de vidrio 1 g
10055853 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156660050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-08-2
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00014561
Clave InChI JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
Nombre IUPAC 1H-indol-3-il acetato
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoxyl acetate
Punto de fusión 128.0°C to 131.0°C
Color Incoloro a lila
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 71
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales brilantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indoxyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indol-3-ol, acetate (ester)