Learn More
Indoximod, MedChemExpress
Código de producto. 16449865
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16449865 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16449865 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16724
MedChemExpress Indoximod (1-Methyl-D-tryptophan) is an orally active indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) pathway inhibitor. Indoximod acts as a Trp mimetic in regulating mTOR. Indoximod is an immunometabolic adjuvant used for the research of cancer.
Indoximod (1-Methyl-D-tryptophan) is an orally active indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) pathway inhibitor. Indoximod acts as a Trp mimetic in regulating mTOR. Indoximod is an immunometabolic adjuvant used for the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoximod
CAS 110117-83-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N2O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Methyl-D-tryptophan NLG-8189
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (22.91 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 0.55 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N[C@H](CC1=CN(C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 96.74%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death