Learn More
Indoxacarb, TRC
Código de producto. 30011610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011610 25 mg 25 miligramos
30004379 250 mg 250 miligramos
30011231 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI65401025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173584-44-6
Fórmula molecular C22 H17 Cl F3 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 527.83
Sinónimo Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (4aS)-, Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, (S)-Indoxacarb, Activyl, Advion, Advion fire ant bait, Avatar, Avaunt, Avaunt 30WDG, Avaunt 30WG, DPX-KN 128, DPX-MP 062-381, DPX-MP 062-382, DPX-MP 062-385, DPX-MP 062-390, DPX-MP 062-391, DPX-MP 062-400, Explicit, Indoxacarb, Indoxacarb MP, KN 128, Parkway Mole Cricket Bait, Provaunt, S-(+)-Indoxacarb, Steward, Steward 30WG, Steward EC, Steward Gold
Nombre IUPAC metilo (4aS)-7-cloro-2-[metoxicarbonil-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoilo]-3,5-dihidroindeno[1,2-E][1,3,4]oxadiazina-4a-carboxilato
SMILES COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Indoxacarb
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.0707
Porcentaje de pureza >95%