Learn More
Indoxacarb, Fluka™
Código de producto. 16252912 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16252912 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16252912 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R163125MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoxacarb
Envase Frasco de vidrio
CAS 144171-61-9
Color Blanco
Punto de fusión 85°C to 90°C
Sinónimo Methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethoxy)anilinocarbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)carboxylate
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 527.8
Cantidad 25 mg
Grado Estándar analítico