Learn More
Indotecan, MedChemExpress
Código de producto. 16493527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493527 50 mg 50 miligramos
16467508 10 mg 10 miligramos
16459987 5 mg 5 miligramos
16447466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18351
MedChemExpress Indotecan (LMP-400) is a potent topoisomerase 1(Top1) inhibitor with IC50 values of 300, 1200, 560 nM for P388, HCT116, MCF-7 cell lines, respectively.
Indotecan (LMP-400) is a potent topoisomerase 1(Top1) inhibitor with IC50 values of 300, 1200, 560 nM for P388, HCT116, MCF-7 cell lines, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indotecan
CAS 915303-09-2
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N2O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo LMP-400 NSC-724998
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1C2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=C(C(C=C(OCO4)C4=C5)=C5C3=O)N1CCCN6CCOCC6
Peso molecular (g/mol) 478.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation