Learn More
Clorhidrato de indoramina, LoGiCal
Código de producto. 30460464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460464 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460464 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0802.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoramin Hydrochloride
CAS 38821-52-2
Nombres de analitos o componentes Indoramin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H25 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, N-[1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl]-, monohydrochloride (9CI), Baratol, Baratol (pharmaceutical), Doralese, Indoramin hydrochloride, Vidora, Wy 21901 HCl, Wydora, Wypres, Wypresin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25N3O.ClH/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O=C(NC1CCN(CCc2c[nH]c3ccccc23)CC1)c4ccccc4
Nombre IUPAC N-[1-[2-(1H-indol-3-il)etil]piperidin-4-il]benzamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 383.91
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1764 g/mol