Learn More
Indoramin EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30049074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049074 100 mg 100 miligramos
30052527 25 mg 25 miligramos
30459651 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049074 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0802.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Indoramin EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromoethyl)indole
CAS 3389-21-7
Nombres de analitos o componentes 3-(2-Bromoethyl)indole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 Br N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity A, Indoramin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
SMILES BrCCc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 3-(2-bromoetil)-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 224.1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.9997 g/mol