Learn More
Indoprofeno, TRC
Código de producto. 30011049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011049 25 mg 25 miligramos
17949829 10 mg 10 miligramos
17929719 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI64500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31842-01-0
Fórmula molecular C17 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 281.31
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid
Nombre IUPAC ácido propanoico 2-[4-(3-oxo-1H-isoindol-2-il)fenilo] ácido propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoprofen
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1052