Learn More
Indoprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16498606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498606 100 mg 100 miligramos
16458668 10 mg 10 miligramos
16451098 5 mg 5 miligramos
16434547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1104
MedChemExpress Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoprofen
CAS 31842-01-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Indoprofe
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (355.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C1=CC=C(N(CC2=C3C=CC=C2)C3=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 281.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation