Learn More
Indoprofeno, LoGiCal
Código de producto. 30459864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459864 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459864 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3105.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoprofen
CAS 31842-01-0
Nombres de analitos o componentes Indoprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(3-oxo-1H-isoindol-2-il)fenil]propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 281.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1052 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.