Learn More
Indoprofeno, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indoprofen |
| CAS | 31842-01-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Indoprofen |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?