Learn More
R&D Systems™ Indomethacin
Código de producto. 18702754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702754 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18702754 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1708/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.03€
    154.35€ / 100 miligramos
    Ahorro 16.68€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor (COX-1 > COX-2)
Cyclooxgenase (COX) inhibitor; displays selectivity for COX-1 (IC50 values are 230 and 630 nM for human COX-1 and COX-2 respectively). Widely used anti-inflammatory agent. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
CAS 53-86-1
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Pureza >99%
Peso molecular 357.79