Learn More
Indometacina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481671 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11481671 100 g
11451671 5 g
11461671 10 g
11471671 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11481671 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219021780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Biología molecular y biología celular
CAS 53-86-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Número MDL MFCD00057095
Clave InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8
Forma física Sólido