Learn More
Indometacina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11451671 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11451671 5 g
11461671 10 g
11471671 25 g
11481671 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11451671 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219021705
Biología molecular y biología celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-86-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Número MDL MFCD00057095
Clave InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8
Forma física Solid