Learn More
Éster Metílico de Indometacina, TRC
Código de producto. 30404735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404735 5 mg 5 miligramos
30392560 50 mg -
30401119 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6410255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1601-18-9
Fórmula molecular C20 H18 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 371.81
Sinónimo 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid methyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, methyl ester (7CI,8CI), Indomethacin methyl ester, L 588983, Methyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Methyl N-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate
Nombre IUPAC Acetato de metilo 2-[1-(4-clorobenzoilo)-5-metoxi-2-metilindol-3-ililacetato
SMILES COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin Methyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)8-9-18(17)22(12)20(24)13-4-6-14(21)7-5-13/h4-10H,11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0924