Learn More
Indomethacin, MedChemExpress
Código de producto. 16471409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471409 1 g 1 g
16448657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471409 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14397
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Indomethacin (Indometacin) is a potent, orally active COX1/2 inhibitor with IC50 values of 18 nM and 26 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Indomethacin has anticancer activity and anti-infective activity. Indomethacin can be used for cancer, inflammation and viral infection research.
Indomethacin (Indometacin) is a potent, orally active COX1/2 inhibitor with IC50 values of 18 nM and 26 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Indomethacin has anticancer activity and anti-infective activity. Indomethacin can be used for cancer, inflammation and viral infection research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
CAS 53-86-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Cantidad 1 g
Sinónimo Indometacin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.49 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (34.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=C(N(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C(C)=C3CC(O)=O)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 357.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation