Learn More
Éster isopropílico de indometacina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin Isopropyl Ester |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1237 |