Learn More
Éster isopropílico de indometacina, TRC
Código de producto. 30391351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391351 500 mg
30395977 1 g
30405324 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI462130500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72616-25-2
Fórmula molecular C22 H22 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 399.87
Sinónimo 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
Nombre IUPAC Propan-2-Yl 2-[1-(4-clorobenzoilo)-5-metaxi-2-metilindol-3-ilacetato
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin Isopropyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1237