Learn More
Éster isopropílico de indometacina, Mikromol™
Código de producto. 30050570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050570 25 mg 25 miligramos
30051114 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0584.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de indometacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin Isopropyl Ester
CAS 72616-25-2
Nombres de analitos o componentes Indomethacin Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 399.87
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1237 g/mol