Learn More
Diamida de indometacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin Diamide |
| CAS | 402849-25-6 |
| Fórmula molecular | C33H27Cl2N3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-Indole-3-acetic Acid 2-(4-chlorobenzoyl)-2-(4-methoxyphenyl)hydrazide, Indomethacin Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H27Cl2N3O5/c1-20-28(29-18-27(43-3)16-17-30(29)37(20)32(40)21-4-8-23(34)9-5-21)19-31(39)36-38(25-12-14-26(42-2)15-13-25)33(41)22-6-10-24(35)11-7-22/h4-18H,19H2,1-3H3,(H,36,39) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N(NC(CC2=C(C)N(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C4=C2C=C(OC)C=C4)=O)C5=CC=C(OC)C=C5 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N'-[2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetil]-N-(4-metoxifenil)benzohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 616.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 615.1328 |