Learn More
Indometacina-d4 (clorobenzoil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin-d4 |
| CAS | 87377-08-0 |
| Fórmula molecular | C19 2H4 H12 Cl N O4 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9 H,10H2,1-2H3,(H,22,23)/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)n2c(C)c(CC(=O)O)c3cc(OC)ccc23)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 361.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1019 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |