Learn More
Indometacina Acil-beta-D-glucuronid (>90%), TRC
Código de producto. 30138571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138571 1 mg 1 miligramo
30134352 5 mg 5 miligramos
30012444 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6410101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75523-11-4
Fórmula molecular C25 H24 Cl N O10
Peso molecular (g/mol) 533.91
Sinónimo Indomethacin Acyl-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[1-(4-clorobenzoilo)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico ácido
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c(C)n2C(=O)c4ccc(Cl)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24ClNO10/c1-11-15(10-18(28)36-25-21(31)19(29)20(30)22(37-25)24(33)34)16-9-14(35-2)7-8-17(16)27(11)23(32)12-3-5-13(26)6-4-12/h3-9,19-22,25,29-31H,10H2,1-2H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.1089