Learn More
Indometacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a non-steroidal anti-inflammatory drug, it is used in the treatment of musculoskeletal and joint disorders including osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, bursitis and tendinitis. It finds its application as gout suppressant, non-steroidal anti-inflammatory drug and analgesic. It also plays many biological roles. Additionally, Indomethacin displays adipogenic actions via binding and activation of PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), a ligand-activated transcription factor known to play an important role in adipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en acetona (40 mg/ml - solución transparente, amarilla), etanol (20 mg/ml), éter y aceite de ricino. Soluble en cloroformo (50 mg/ml - solución transparente, amarilla, extremadamente viscosa). Se descompone con álcali fuerte, pero es estable en medios neutros o ligeramente ácidos. No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes y fuentes de luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin |
| Punto de fusión | 158°C to 161°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 497341 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,4968 |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone (40mg/mL- clear,yellow solution),ethanol (20mg/mL),ether,castor oil; Soluble in chloroform (50mg/mL- clear,yellow,extremely viscous solution); decomposed by strong alkali but stable in neutral or slightly acidic media; insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.8 |
| Show More |
Safety and Handling
- Indomethacin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contain: Indomethacin