Learn More
STEMCELL Technologies Indometacina
Código de producto. 17190292
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17190292 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17190292 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 73942
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Inhibits COX-1 and COX-2
  • Indomethacin is a non-steroidal, anti-inflammatory agent that inhibits cyclooxygenase (COX) activity, thereby blocking the production of prostaglandins (Vane et al.) Indomethacin inhibits both COX-1 and COX-2 (IC50 = 0.08 and 0.96 μM for recombinant human COX-1 and COX-2, respectively; Kurumbail et al.)
  • Activates peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ), a ligand-activated transcription factor known to play a pivotal role in adipogenesis (Lehmann et al.)
  • Inhibits chondrogenic differentiation in ATDC5 cells and bone marrow stem cells (Caron et al.)
  • Inhibits growth of mouse mammary tumors (Fulton)
  • Induces apoptosis in prostate and gastric cancer cells (Chiou et al.; Liu et al.)
Especificaciones
CAS 53-86-1
Sinónimo Indocin
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Pureza ≥99%