Learn More
Éster de indometacina 1-mentol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin 1-Menthol ester |
| CAS | 193603-94-0 |
| Fórmula molecular | C29 H34 Cl N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Indomethacin Impurity 19 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H34ClNO4/c1-17(2)23-12-6-18(3)14-27(23)35-28(32)16-24-19(4)31(26-13-11-22(34-5)15-25(24)26)29(33)20-7-9-21(30)10-8-20/h7-11,13,15,17-18,23,27H,6,12,14,16H2,1-5H3/t18-,23+,27-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O[C@@H]3C[C@H](C)CC[C@H]3C(C)C)c(C)n2C(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 496.038 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.218 |