Learn More
Éster de indometacina 1-glicerina, TRC
Código de producto. 30012707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012707 50 mg 50 miligramos
30005834 10 mg 10 miligramos
30012113 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE71848050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71848-87-8
Fórmula molecular C22 H22 Cl N O6
Peso molecular (g/mol) 431.87
Sinónimo 2,3-Dihydroxypropyl2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate, 2,3-Dihydroxypropyl [1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate, 2,3-Dihydroxypropyl [1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate, Indomethacin α-monoglyceride
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropilo 2-[1-(4-clorobenzoilo)-5-metaxi-2-metilindol-3-ilacetato
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OCC(O)CO)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin 1-Glycerin Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClNO6/c1-13-18(10-21(27)30-12-16(26)11-25)19-9-17(29-2)7-8-20(19)24(13)22(28)14-3-5-15(23)6-4-14/h3-9,16,25-26H,10-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1136